Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trifluoroacetic acid (2,2,2-trifluoroethyl) ester

T1697-25G
TCIAT1697-25GEA 102 EUR InStock
TCIAT1697-25G
Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥96.0% (par GC)
Trifluoroacétate de 2,2,2-trifluoroéthyle


Formule: C₄H₂F₆O₂
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 55 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,5179 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 0°C
Numéro MDL: MFCD00000418
Numéro CAS: 407-38-5
EINECS: 206-985-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c52e379141c262074da81b9be756c7732b80ff1d&vid=c52e379141c262074da81b9be756c7732b80ff1d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité