Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

o-Tolylmagnesium Bromide ∼17% ∼0.9 mol/L dans le THF

Fournisseur: TCI
Danger

T1698-100G
TCIAT1698-100GEA 120 EUR InStock
TCIAT1698-100G
o-Tolylmagnesium Bromide ∼17% ∼0.9 mol/L dans le THF
o-Tolylmagnesium Bromide


Formule: C₇H₇BrMg
Numéro MDL: MFCD00010350
Numéro CAS: 932-31-0
EINECS: 213-250-2
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (sec Butanol method) 17.0 to 20.0 w/w%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité