Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triméthyl(2-thiényl)silane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Thienyltrimethylsilane, Trimethyl(thiophen-2-yl)silane

T1706-5G
TCIAT1706-5GEA 53.9 EUR InStock
TCIAT1706-5G
Triméthyl(2-thiényl)silane ≥98.0% (par GC)
Triméthyl(2-thiényl)silane


Formule: C₇H₁₂SSi
MW: 156,32 g/mol
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00005415
Numéro CAS: 18245-28-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité