Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol

T1710-5G
TCIAT1710-5GEA 60.5 EUR InStock
TCIAT1710-5G
1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol ≥97.0% (par GC)
1,1,1-Trifluoro-2-méthyl-2-propanol


Formule: C₄H₇F₃O
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00014391
Numéro CAS: 507-52-8
EINECS: 208-075-3
ONU: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08a2ec78b0bc38bfe924dbcf3da62e3fae6ff955&vid=08a2ec78b0bc38bfe924dbcf3da62e3fae6ff955&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité