Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4,5-Triméthylnaphtalène ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T1711-100MG
TCIAT1711-100MGEA 213 EUR InStock
TCIAT1711-100MG
1,4,5-Triméthylnaphtalène ≥96.0% (par GC)
1,4,5-Triméthylnaphtalène


Formule: C₁₃H₁₄
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Numéro MDL: MFCD00216209
Numéro CAS: 2131-41-1
EINECS: 218-356-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0a29ac893818f1dc8e770ae6035427fd8c99170&vid=b0a29ac893818f1dc8e770ae6035427fd8c99170&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité