Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,3,8-Triméthylnaphtalène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,4,5-Trimethylnaphthalene

T1712-100MG
TCIAT1712-100MGEA 134 EUR InStock
TCIAT1712-100MG
1,3,8-Triméthylnaphtalène ≥98.0% (par GC)
1,3,8-Triméthylnaphtalène


Formule: C₁₃H₁₄
MW: 170,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD01321196
Numéro CAS: 17057-91-9
EINECS: 241-121-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddc105c0a2985e2e8243c2699bac4bec7dc1c980&vid=ddc105c0a2985e2e8243c2699bac4bec7dc1c980&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 50.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité