Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,3,5-Tetramethylcyclohexane ≥96.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1717-5ML
TCIAT1717-5MLEA 110 EUR InStock
TCIAT1717-5ML
1,1,3,5-Tetramethylcyclohexane ≥96.0% (par GC)
1,1,3,5-Tetramethylcyclohexane


Formule: C₁₀H₂₀
Point d'ébullition: 148°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00060820
Numéro CAS: 4306-65-4
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e38417fad36a9c40f356cb772007cf659524ddb8&vid=2d778737f00089e1fb990925a9f24e64cdd94c21&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité