Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,1,2,2-Tétraméthylcyclopropane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1721-5ML
TCIAT1721-5MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAT1721-5ML
1,1,2,2-Tétraméthylcyclopropane ≥98.0% (par GC)
1,1,2,2-Tétraméthylcyclopropane


Formule: C₇H₁₄
Point d'ébullition: 76°C
Point de fusion: –80.7 °C
Densité: 0,7185 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -15°C
Numéro MDL: MFCD00060790
Numéro CAS: 4127-47-3
EINECS: 223-937-9
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=665cc6e02f379aab96b7d57c6bc0cd26a67c263d&vid=665cc6e02f379aab96b7d57c6bc0cd26a67c263d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité