Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(perfluorophenyl)porphyrin, 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21h,23h-porphine

T1730-100MG
TCIAT1730-100MGEA 105 EUR InStock
TCIAT1730-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin


Formule: C₄₄H₁₀F₂₀N₄
MW: 974,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010032
Numéro CAS: 25440-14-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité