1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-ɑ-D-galactopyranose
Fournisseur: TCI
T1731-100MG
TCIAT1731-100MGEA 193 EUR InStock
TCIAT1731-100MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-ɑ-D-galactopyranose
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-alpha-D-galactopyranose
Formule: C₁₄H₁₉N₃O₉
MW: 373,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01076182
Numéro CAS: 67817-30-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 120.0 to 127.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +98.0 to +102.0 deg (C=1, CHCl3)
Elemental analysis (Nitrogen) 11.00 to 11.40 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité