Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-ɑ-D-mannopyranose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T1733-100MG
TCIAT1733-100MGEA 374 EUR InStock
TCIAT1733-100MG
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-ɑ-D-mannopyranose ≥98.0% (par HPLC)
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-alpha-D-mannopyranose


Formule: C₁₄H₁₉N₃O₉
MW: 373,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01321201
Numéro CAS: 68733-20-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +75.0 to +85.0 deg (C=1, CHCl3)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité