Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5,5-Triméthylhydantoïne ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,5,5-Trimethylimidazolidine-2,4-dione

T1739-25G
TCIAT1739-25GEA 154 EUR InStock
TCIAT1739-25G
1,5,5-Triméthylhydantoïne ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1,5,5-Triméthylhydantoïne


Formule: C₆H₁₀N₂O₂
MW: 142,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040439
Numéro CAS: 6851-81-6
EINECS: 229-945-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04a831e0d19667338c00b562568f183729aba414&vid=04a831e0d19667338c00b562568f183729aba414&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité