Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4,6-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1744-5G
TCIAT1744-5GEA 121 EUR InStock
TCIAT1744-5G
2,4,6-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par HPLC)
2,4,6-Trihydroxybenzaldéhyde


Formule: C₇H₆O₄
MW: 154,12 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003329
Numéro CAS: 487-70-7
EINECS: 207-663-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f31026d696e196b0b07db55ec97c36efbead9a&vid=73f31026d696e196b0b07db55ec97c36efbead9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité