Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1746-5G
TCIAT1746-5GEA 137 EUR InStock
TCIAT1746-5G
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Tetraethylphosphonium hexafluorophosphate


Formule: C₈H₂₀F₆P₂
Numéro MDL: MFCD01631313
Numéro CAS: 111928-07-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1758d885480c9d5497a384737eaa88528aba6c10&vid=1758d885480c9d5497a384737eaa88528aba6c10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité