Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tetrakis(dimethylsilyl)silane ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1753-1G
TCIAT1753-1GEA 626 EUR InStock
TCIAT1753-1G
Tetrakis(dimethylsilyl)silane ≥95.0% (par GC)
Tetrakis(dimethylsilyl)silane


Formule: C₈H₂₈Si₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631315
Numéro CAS: 2003-85-2
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=591f4ce80e48f447f0863f51e3bf970bae55b341&vid=591f4ce80e48f447f0863f51e3bf970bae55b341&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité