Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2',3,3'-Tetrahydroxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-Bi(2,3-naphthodiol)

T1754-1G
TCIAT1754-1GEA 219 EUR InStock
TCIAT1754-1G
2,2',3,3'-Tetrahydroxy-1,1'-binaphthyl ≥98.0% (par HPLC)
2,2',3,3'-Tetrahydroxy-1,1'-binaphthyl


Formule: C₂₀H₁₄O₄
MW: 318,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00188003
Numéro CAS: 39215-21-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité