Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Tétradécanone ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl Undecyl ketone

T1760-1G
TCIAT1760-1GEA 84.7 EUR InStock
TCIAT1760-1G
3-Tétradécanone ≥95.0% (par GC)
3-Tétradécanone


Formule: C₁₄H₂₈O
MW: 212,38 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026563
Numéro CAS: 629-23-2
EINECS: 211-081-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd92316031ae085344f9ffee7188d71c149f0f08&vid=fd92316031ae085344f9ffee7188d71c149f0f08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 33.0 to 36.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité