Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoroacétate d'isopropyle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1761-25G
TCIAT1761-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT1761-25G
Trifluoroacétate d'isopropyle ≥98.0% (par GC)
Trifluoroacétate d'isopropyle


Formule: C₅H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 73°C
Point d'éclair: –9°C
Numéro MDL: MFCD00013566
Numéro CAS: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
ONU: 2924
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a20376d59cebaef9f37778c510cb0a98fe11af0c&vid=a20376d59cebaef9f37778c510cb0a98fe11af0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité