Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid

T1764-5G
TCIAT1764-5GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1764-5G
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque ≥95.0% (par analyse titrimétrique) pour recherche biochimique
Acide 3-hydroxy-2,4,6-tribromobenzoïque


Formule: C₇H₃Br₃O₃
MW: 374,81 g/mol
Point d'ébullition: 396 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 146 °C
Numéro MDL: MFCD00055557
Numéro CAS: 14348-40-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acfd52248f4547a3cedcefd36d7c9c75ab2532f5&vid=b64e20bea1f486180835e8d1330b7491ca9478a5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Hydrogendioxide detection test (Peroxidase method) to pass test

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité