Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L(-)-Talose ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

T1767-100MG
TCIAT1767-100MGEA 344 EUR InStock
TCIAT1767-100MG
L(-)-Talose ≥98.0% (par HPLC)
L(-)-Talose


Formule: C₆H₁₂O₆
Numéro MDL: MFCD00135850
Numéro CAS: 23567-25-1
EINECS: 245-744-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=922c572e9c432f17ae4faab3dd9aa8f71c663f33&vid=922c572e9c432f17ae4faab3dd9aa8f71c663f33&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D -17.0 to -23.0 deg (C=1, H2O)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité