Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥96.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclooctatetraene iron tricarbonyl, Cyclooctatetraene Iron Tricarbonyl

T1775-1G
TCIAT1775-1GEA 162 EUR InStock
TCIAT1775-1G
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Tricarbonyl(cyclooctatetraene)iron


Formule: C₁₁H₈FeO₃
MW: 244,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001755
Numéro CAS: 12093-05-9
ONU: 3466
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité