Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triacétoxyméthylsilane ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Triacetoxy(methyl)silane, Methylsilanetriyl triacetate

T1786-25G
TCIAT1786-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT1786-25G
Triacétoxyméthylsilane ≥90.0% (par GC)
Triacétoxyméthylsilane


Formule: C₇H₁₂O₆Si
MW: 220,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008694
Numéro CAS: 4253-34-3
EINECS: 224-221-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=140f71e2ad98e1487ffbfe22a485b603eddab8c7&vid=140f71e2ad98e1487ffbfe22a485b603eddab8c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité