2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5-Formyl-2,2':5',2''-terthiophene, [2,2':5',2''-Terthiophene]-5-carbaldehyde
T1805-1G
TCIAT1805-1GEA 178 EUR InStock
TCIAT1805-1G
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde ≥98.0% (par HPLC)
2,2':5',2''-Terthiophene-5-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₈OS₃
MW: 276,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00115181
Numéro CAS: 7342-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité