Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tigloyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: trans-2-Methyl-2-butenoyl Chloride

T1811-5G
TCIAT1811-5GEA 195 EUR InStock
TCIAT1811-5G
Tigloyl chloride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tigloyl chloride


Formule: C₅H₇ClO
MW: 118,56 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800725
Numéro CAS: 35660-94-7
EINECS: 252-659-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité