Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2,6,6-Tetramethylpimelic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T1818-5G
TCIAT1818-5GEA 261 EUR InStock
TCIAT1818-5G
2,2,6,6-Tetramethylpimelic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,2,6,6-Tetramethylpimelic acid


Formule: C₁₁H₂₀O₄
Numéro MDL: MFCD00800574
Numéro CAS: 2941-45-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité