Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Séléniure de triphénylphosphine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

T1819-5G
TCIAT1819-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAT1819-5G
Séléniure de triphénylphosphine ≥98.0% (par GC)
Séléniure de triphénylphosphine


Formule: C₁₈H₁₅PSe
Point de fusion: 186…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013477
Numéro CAS: 3878-44-2
EINECS: 223-406-1
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5617cdd48cf96307e457a8352a3265c396099e2b&vid=5617cdd48cf96307e457a8352a3265c396099e2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité