Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-Tyrosine hydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

T1820-25G
TCIAT1820-25GEA 170 EUR InStock
TCIAT1820-25G
L-Tyrosine hydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Tyrosine hydrazide


Formule: C₉H₁₃N₃O₂
MW: 195,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007609
Numéro CAS: 7662-51-3
EINECS: 231-631-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +75.0 to +80.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité