Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(Triisopropylsilyl)indole ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(Triisopropylsilyl)-1H-indole

T1822-1G
TCIAT1822-1GEA 175 EUR InStock
TCIAT1822-1G
1-(Triisopropylsilyl)indole ≥94.0% (par GC)
1-(Triisopropylsilyl)indole


Formule: C₁₇H₂₇NSi
MW: 273,50 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093498
Numéro CAS: 123191-00-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité