Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dimethoxyphenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dimethoxyphenyl)-21H,23H-porphine, 5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dimethoxyphenyl ) -21H,23H-porphyrin

T1832-100MG
TCIAT1832-100MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAT1832-100MG
5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dimethoxyphenyl)porphyrin ≥95.0% (par HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dimethoxyphenyl)porphyrin


Formule: C₅₂H₄₆N₄O₈
MW: 854,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093501
Numéro CAS: 74684-34-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 418.0 to 422.0 nm (CH2Cl2)
Absorbance (E1%1cm) min. 5500 (CHCl2, 418.0 to 422.0 nm)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité