Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Trimethylsulphoxonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T1833-25G
TCIAT1833-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT1833-25G
Trimethylsulphoxonium bromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trimethylsulphoxonium bromide


Formule: C₃H₉BrOS
MW: 173,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093502
Numéro CAS: 25596-24-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1eb6198228be351a0b82b290df3336a282652ea&vid=b1eb6198228be351a0b82b290df3336a282652ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité