Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphényléthylène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

T1834-25G
TCIAT1834-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAT1834-25G
Triphényléthylène ≥98.0% (par GC)
Triphényléthylène


Formule: (C₆H₅)₂CCHC₆H₅
MW: 256,35 g/mol
Point d'ébullition: 358 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…70 °C
Densité: 1,0373 g/cm³ (78.4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004765
Numéro CAS: 58-72-0
EINECS: 200-395-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=227392111489c2ac9e70e5417bbb8b6fe350bdb1&vid=227392111489c2ac9e70e5417bbb8b6fe350bdb1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité