Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphenylbismuth dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1837-5G
TCIAT1837-5GEA 169 EUR InStock
TCIAT1837-5G
Triphenylbismuth dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triphenylbismuth dichloride


Formule: C₁₈H₁₅BiCl₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015725
Numéro CAS: 594-30-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b413764df6e03a135bb5deed2242df70f4b82b67&vid=b413764df6e03a135bb5deed2242df70f4b82b67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité