Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI

T1838-1G
TCIAT1838-1GEA 234 EUR InStock
TCIAT1838-1G
Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(2-methoxyphenyl)bismuthine


Formule: C₂₁H₂₁BiO₃
Numéro MDL: MFCD00092705
Numéro CAS: 83724-41-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 163.0 deg-C
Solubility in hot Acetonitrile almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité