Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N,N'',N''-Tetrabutyldiethylenetriamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis[2-(dibutylamino)ethyl]amine

T1843-5G
TCIAT1843-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAT1843-5G
N,N,N'',N''-Tetrabutyldiethylenetriamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N,N'',N''-Tetrabutyldiethylenetriamine


Formule: C₂₀H₄₅N₃
MW: 327,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093504
Numéro CAS: 100173-92-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité