Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triacetyl-β-cyclodextrin ≥97.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: beta-Cyclodextrin Henicosaacetate

T1844-25G
TCIAT1844-25GEA 277 EUR InStock
TCIAT1844-25G
Triacetyl-β-cyclodextrin ≥97.0% (par HPLC)
Triacetyl-beta-cyclodextrin


Formule: C₈₄H₁₁₂O₅₆
MW: 2017,76 g/mol
Numéro MDL: MFCD00074981
Numéro CAS: 23739-88-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Specific rotation [a]20/D +120.0 to +125.0 deg (C=1, CH3CN)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité