Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5,6-Triméthylbenzoxazole ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5,6-Trimethyl-1,3-benzoxazole

T1845-5G
TCIAT1845-5GEA 79.2 EUR InStock
TCIAT1845-5G
2,5,6-Triméthylbenzoxazole ≥98.0% (par HPLC)
2,5,6-Triméthylbenzoxazole


Formule: C₁₀H₁₁NO
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 93…94 °C
Numéro MDL: MFCD00022849
Numéro CAS: 19219-98-8
EINECS: 242-887-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d032032eabdb33b407953cf2fe8f3f6da540286b&vid=d032032eabdb33b407953cf2fe8f3f6da540286b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 92.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité