2,6,6-Triméthyl-2,4-cycloheptadién-1-one ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6,6-Trimethylcyclohepta-2,4-dienone
T1846-5G
TCIAT1846-5GEA 315 EUR InStock
TCIAT1846-5G
2,6,6-Triméthyl-2,4-cycloheptadién-1-one ≥96.0% (par GC)
2,6,6-Triméthyl-2,4-cycloheptadién-1-one
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Numéro MDL: MFCD00182537
Numéro CAS: 503-93-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité