Triphenylantimony diacetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(acetato-O)triphenylantimony
T1848-1G
TCIAT1848-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAT1848-1G
Triphenylantimony diacetate ≥98.0% (par HPLC)
Triphenylantimony diacetate
Formule: C₂₂H₂₁O₄Sb
MW: 471,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00127961
Numéro CAS: 1538-62-1
EINECS: 216-262-6
ONU: 3467
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité