Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Triphenylantimony dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

T1849-1G
TCIAT1849-1GEA 70.4 EUR InStock
TCIAT1849-1G
Triphenylantimony dichloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Triphenylantimony dichloride


Formule: C₁₈H₁₅Cl₂Sb
Numéro MDL: MFCD00013598
Numéro CAS: 594-31-0
EINECS: 209-834-1
ONU: 3467
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2be5901386476f814acd0e185e883fbd91bf1ca6&vid=2be5901386476f814acd0e185e883fbd91bf1ca6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité