Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1854-5G
TCIAT1854-5GEA 116 EUR InStock
TCIAT1854-5G
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluène ≥97.0% (par GC)
α,α,α,2,3,5,6-Heptafluorotoluène


Formule: C₇HF₇
MW: 218,07 g/mol
Point d'ébullition: 111 - 112 °C (1013 hPa)
Densité: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012385
Numéro CAS: 651-80-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c40ed8ef89ba9ab2ec59d378061885136c647681&vid=c40ed8ef89ba9ab2ec59d378061885136c647681&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité