Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide 2,3,4,5-tétrafluoro-6-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention

T1862-5G
TCIAT1862-5GEA 80.3 EUR InStock
TCIAT1862-5G
Acide 2,3,4,5-tétrafluoro-6-nitrobenzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2,3,4,5-tétrafluoro-6-nitrobenzoïque


Formule: C₇HF₄NO₄
MW: 239,08 g/mol
Point de fusion: 137…138 °C
Numéro MDL: MFCD02093916
Numéro CAS: 16583-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43abfc5d5b8f3b1033973e5bf7e7b15d2a5802a0&vid=45f78fc7a18640c59f405e83c92f8a18c6778a6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité