Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Methyl-3,4,5-tris(benzyloxy)benzoate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4,5-Tribenzyloxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3,4,5-tris(benzyloxy)benzoate, 3,4,5-Tris(benzyloxy)benzoic Acid Methyl Ester, Methyl 3,4,5-Tribenzyloxybenzoate

T1870-5G
TCIAT1870-5GEA 93.5 EUR InStock
TCIAT1870-5G
Methyl-3,4,5-tris(benzyloxy)benzoate ≥98.0% (par HPLC)
Methyl-3,4,5-tris(benzyloxy)benzoate


Formule: C₂₉H₂₆O₅
MW: 454,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD03425302
Numéro CAS: 70424-94-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
Absorbance min. 0.230 (10mg/L、CH3CN、263.0 to 266.0 nm)
Absorbance2 min. 1.100 (10mg/L、CH3CN、216.0 to 219.0 nm)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité