Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazonane

Stabilization: Stabilised with sodium hydrogen carbonate (NaHCO₃)

T1879-5G
TCIAT1879-5GEA 586 EUR InStock
TCIAT1879-5G
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane ≥98.0% (par GC, analyse par titration) stabilisé
1,4,7-Trimethyl-1,4,7-triazacyclononane


Formule: C₉H₂₁N₃
MW: 171,28 g/mol
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012359
Numéro CAS: 96556-05-7
ONU: 3267
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3e0c32d86e515828e13f479cfc6b9c9ba6d8bb5&vid=c3e0c32d86e515828e13f479cfc6b9c9ba6d8bb5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité