Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2,3,4,5-tétrafluorotoluène ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

T1885-5G
TCIAT1885-5GEA 161 EUR InStock
TCIAT1885-5G
α-Bromo-2,3,4,5-tétrafluorotoluène ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
α-Bromo-2,3,4,5-tétrafluorotoluène


Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Numéro MDL: MFCD01631453
Numéro CAS: 53001-71-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abde88cee7df0e11799d782d5c61fe6686282adb&vid=abde88cee7df0e11799d782d5c61fe6686282adb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité