Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

T1899-5G
TCIAT1899-5GEA 55 EUR InStock
TCIAT1899-5G
2'-(Trifluorométhyl)acétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-(Trifluorométhyl)acétophénone


Formule: C₉H₇F₃O
Point d'ébullition: 163 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00000378
Numéro CAS: 17408-14-9
EINECS: 241-434-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7742c6d21c0708d5125bccaaac2c49d0fa48272e&vid=7742c6d21c0708d5125bccaaac2c49d0fa48272e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité