Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid, (S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid

T1901-1G
TCIAT1901-1GEA 145 EUR InStock
TCIAT1901-1G
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(S)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid


Formule: C₄H₅F₃O₃
MW: 158,08 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03092898
Numéro CAS: 24435-45-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -17.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité