Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention

T1906-1G
TCIAT1906-1GEA 97.9 EUR InStock
TCIAT1906-1G
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate ≥98.0% (sur base azote total)
O,O'-Di-2-pyridyl thiocarbonate


Formule: C₁₁H₈N₂O₂S
MW: 232,26 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00074870
Numéro CAS: 96989-50-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité