Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chlorotriacontane ≥85.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Triacontyl Chloride

T1911-100MG
TCIAT1911-100MGEA 114 EUR InStock
TCIAT1911-100MG
1-Chlorotriacontane ≥85.0% (par GC)
1-Chlorotriacontane


Formule: C₃₀H₆₁Cl
MW: 457,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093643
Numéro CAS: 62016-82-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 85.0 %
Melting point 64.0 to 67.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité