Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Trifluoromethanesulfonate de thulium (III) ≥88.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

T1920-5G
TCIAT1920-5GEA 132 EUR InStock
TCIAT1920-5G
Trifluoromethanesulfonate de thulium (III) ≥88.0% (par analyse titrimétrique)
Trifluoromethanesulfonate de thulium (III)


Formule: C₃F₉O₉S₃Tm
MW: 616,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209617
Numéro CAS: 141478-68-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ac3d03d04d32e16957786f21c3ffaef11eae34&vid=79ac3d03d04d32e16957786f21c3ffaef11eae34&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 88.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité