Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4,6-Tri-O-acétyl-2-désoxy-D-arabino-hexopyranose ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Deoxy-D-glucopyranose 3,4,6-Triacetate

T1931-100MG
TCIAT1931-100MGEA 71.5 EUR InStock
TCIAT1931-100MG
3,4,6-Tri-O-acétyl-2-désoxy-D-arabino-hexopyranose ≥98.0% (par GC)
3,4,6-Tri-O-acétyl-2-désoxy-D-arabino-hexopyranose


Formule: C₁₂H₁₈O₈
MW: 290,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06797168
Numéro CAS: 69503-94-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +69.0 to +74.0 deg (C=1, MeOH)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité